3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303242-1G PC303242-250MG
APOSPC303242-1GEA 997 EUR
APOSPC303242-1G APOSPC303242-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅Cl₂F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103374
CAS nummer: 1823541-32-7