2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303243-1G PC303243-250MG
APOSPC303243-1GEA 1020 EUR
APOSPC303243-1G APOSPC303243-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl bromide 97%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl bromide
Formule: C₉H₉BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986851
CAS nummer: 1706430-78-5
UN: 3265
ADR: 8,III