2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303246-1G PC303246-250MG
APOSPC303246-1GEA 1130 EUR
APOSPC303246-1G APOSPC303246-250MG
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₄O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054222
CAS nummer: 1446478-70-1