5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303253-1G PC303253-250MG
APOSPC303253-1GEA 1050 EUR
APOSPC303253-1G APOSPC303253-250MG
5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde 97%
5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₂
MW: 200.182 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986848
CAS nummer: 1706446-37-8