2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303256-1G PC303256-250MG
APOSPC303256-1GEA 1170 EUR
APOSPC303256-1G APOSPC303256-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetic acid 98%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986854
CAS nummer: 1706430-83-2