2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303257-1G PC303257-100MG PC303257-250MG
APOSPC303257-1GEA 512 EUR
APOSPC303257-1G APOSPC303257-100MG APOSPC303257-250MG
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12813878
CAS nummer: 1178498-86-6
UN: 1759
ADR: 8,III