2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303259-1G PC303259-250MG
APOSPC303259-1GEA 1240 EUR
APOSPC303259-1G APOSPC303259-250MG
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₇ClF₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19434751
CAS nummer: 1487710-75-7
UN: 1760
ADR: 8,III