3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303269-1G PC303269-250MG
APOSPC303269-1GEA 1610 EUR
APOSPC303269-1G APOSPC303269-250MG
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₅BrClF₃O₃S
MW: 353.541 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054245
CAS nummer: 1706453-20-4
UN: 1760
ADR: 8 III