6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303280-1G PC303280-250MG
APOSPC303280-1GEA 963 EUR
APOSPC303280-1G APOSPC303280-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₇ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29038428
CAS nummer: 1858240-87-5