6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303281-1G PC303281-250MG
APOSPC303281-1GEA 1080 EUR
APOSPC303281-1G APOSPC303281-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl bromide 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₆BrClF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29038429
CAS nummer: 1858251-67-8