6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303282-1G PC303282-250MG
APOSPC303282-1GEA 1200 EUR
APOSPC303282-1G APOSPC303282-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetonitrile 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetonitrile
Formule: C₉H₆ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29038430
CAS nummer: 1858250-05-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III