6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303283-1G PC303283-250MG
APOSPC303283-1GEA 1310 EUR
APOSPC303283-1G APOSPC303283-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid
Formule: C₉H₇ClF₂O₂
MW: 220.6 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29038431
CAS nummer: 1858250-10-8