3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303288-1G PC303288-250MG
APOSPC303288-1GEA 851 EUR
APOSPC303288-1G APOSPC303288-250MG
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonamide 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₄Cl₂FNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28785976
CAS nummer: 1804514-32-6