6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303289-1G PC303289-250MG
APOSPC303289-1GEA 526 EUR
APOSPC303289-1G APOSPC303289-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
MW: 206.162 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29277473
CAS nummer: 1980062-54-1