6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303290-1G PC303290-250MG
APOSPC303290-1GEA 579 EUR
APOSPC303290-1G APOSPC303290-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29277488
CAS nummer: 1980054-21-4