6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303291-1G PC303291-250MG
APOSPC303291-1GEA 692 EUR
APOSPC303291-1G APOSPC303291-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetonitrile 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29277474
CAS nummer: 1980053-73-3