3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303293-1G PC303293-250MG
APOSPC303293-1GEA 1390 EUR
APOSPC303293-1G APOSPC303293-250MG
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₈H₇BrF₃NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29277494
CAS nummer: 1980053-36-8