2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303294-1G PC303294-250MG
APOSPC303294-1GEA 876 EUR
APOSPC303294-1G APOSPC303294-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₈H₅F₆NO₂S
MW: 293.186 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29277491
CAS nummer: 146533-45-1