5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303295-1G PC303295-250MG
APOSPC303295-1GEA 1840 EUR
APOSPC303295-1G APOSPC303295-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formule: C₈H₈F₃NO₃S
MW: 255.214 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399730
CAS nummer: 1261683-36-6