4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303296-5G PC303296-1G
APOSPC303296-5GEA 476 EUR
APOSPC303296-5G APOSPC303296-1G
4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid 97%
4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29277470
CAS nummer: 1429636-88-3