2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303299-1G PC303299-250MG
APOSPC303299-1GEA 1170 EUR
APOSPC303299-1G APOSPC303299-250MG
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonamide 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonamide
Formule: C₈H₉F₂NO₃S
MW: 237.224 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19066363
CAS nummer: 1409618-37-6