3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303300-1G PC303300-250MG
APOSPC303300-1GEA 1760 EUR
APOSPC303300-1G APOSPC303300-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₈H₇F₄NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30502874
CAS nummer: 2149597-25-9