2,4-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303302-1G PC303302-5G
APOSPC303302-1GEA 281 EUR
APOSPC303302-1G APOSPC303302-5G
2,4-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol 98%
2,4-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12196966
CAS nummer: 315204-46-7