2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303304-1G
PC303304-5G
APOSPC303304-1GEA
284
EUR
APOSPC303304-1G
APOSPC303304-5G
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile
Formule:
C₉H₇F₂N MW: 167.155 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD19440202 CAS nummer: 1242314-98-2 UN: 3439 ADR: 6.1 III |