2,4-Difluoro-5-methylbenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303308-5G PC303308-1G
APOSPC303308-5GEA 880 EUR
APOSPC303308-5G APOSPC303308-1G
2,4-Difluoro-5-methylbenzamide 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzamide
Formule: C₈H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19440203
CAS nummer: 1379078-33-7