2,4-Difluoro-5-methylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303309-1G PC303309-250MG
APOSPC303309-1GEA 620 EUR
APOSPC303309-1G APOSPC303309-250MG
2,4-Difluoro-5-methylaniline 98%
2,4-Difluoro-5-methylaniline
Formule: C₇H₇F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14583001
CAS nummer: 1378579-56-6