2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303310-1G PC303310-250MG
APOSPC303310-1GEA 497 EUR
APOSPC303310-1G APOSPC303310-250MG
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonamide 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₇F₂NO₂S
MW: 207.198 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22369817
CAS nummer: 1384430-88-9