3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303314-5G PC303314-1G
APOSPC303314-5GEA 740 EUR
APOSPC303314-5G APOSPC303314-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18394897
CAS nummer: 1261746-67-1