3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303315-5G PC303315-1G
APOSPC303315-5GEA 692 EUR
APOSPC303315-5G APOSPC303315-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18394899
CAS nummer: 1261645-28-6