4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303320-5G PC303320-1G
APOSPC303320-5GEA 722 EUR
APOSPC303320-5G APOSPC303320-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28751755
CAS nummer: 177211-30-2