4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303321-1G PC303321-5G
APOSPC303321-1GEA 291 EUR
APOSPC303321-1G APOSPC303321-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₈ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28751970
CAS nummer: 1805042-06-1