4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303322-1G PC303322-5G
APOSPC303322-1GEA 289 EUR
APOSPC303322-1G APOSPC303322-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrClF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28751990
CAS nummer: 1805042-29-8