4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303323-1G PC303323-5G
APOSPC303323-1GEA 312 EUR
APOSPC303323-1G APOSPC303323-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20483139
CAS nummer: 1242314-99-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III