4-Chloro-2-fluoro-5-methylaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303328-5G PC303328-1G
APOSPC303328-5GEA 146 EUR
APOSPC303328-5G APOSPC303328-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylaniline 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylaniline
Formule: C₇H₇ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09062485
CAS nummer: 116759-33-2