4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303331-1G PC303331-5G
APOSPC303331-1GEA 318 EUR
APOSPC303331-1G APOSPC303331-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzylamine
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzylamine
Formule: C₈H₉ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23712148
CAS nummer: 1427373-84-9