α,2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303332-5G PC303332-1G
APOSPC303332-5GEA 963 EUR
APOSPC303332-5G APOSPC303332-1G
α,2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
α,2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₁₀H₁₀BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30502875
CAS nummer: 2149597-33-9
UN: 3265
ADR: 8,III