4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303336-1G PC303336-250MG PC303336-5G
APOSPC303336-1GEA 636 EUR
APOSPC303336-1G APOSPC303336-250MG APOSPC303336-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16658721
CAS nummer: 1126424-34-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III