2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303337-1G PC303337-250MG
APOSPC303337-1GEA 860 EUR
APOSPC303337-1G APOSPC303337-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172.584 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24034192
CAS nummer: 1503624-94-9