2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303338-1G PC303338-5G
APOSPC303338-1GEA 291 EUR
APOSPC303338-1G APOSPC303338-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₈ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24034286
CAS nummer: 1536543-76-6