2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303339-1G PC303339-5G
APOSPC303339-1GEA 301 EUR
APOSPC303339-1G APOSPC303339-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrClF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24034366
CAS nummer: 1510609-23-0