2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303344-5G PC303344-1G
APOSPC303344-5GEA 860 EUR
APOSPC303344-5G APOSPC303344-1G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzamide
Formule: C₈H₇ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28751763
CAS nummer: 1805524-46-2