2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303348-1G PC303348-5G
APOSPC303348-1GEA 342 EUR
APOSPC303348-1G APOSPC303348-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
Formule: C₈H₉ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21602108
CAS nummer: 1365968-65-5