2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303349-5G PC303349-1G
APOSPC303349-5GEA 736 EUR
APOSPC303349-5G APOSPC303349-1G
2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 98%
2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₁₅H₇BrF₈
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30726935
CAS nummer: 2149590-94-1