2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303350-5G PC303350-1G
APOSPC303350-5GEA 794 EUR
APOSPC303350-5G APOSPC303350-1G
2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄BrClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28734569
CAS nummer: 868406-81-9