2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303351-5G PC303351-1G
APOSPC303351-5GEA 872 EUR
APOSPC303351-5G APOSPC303351-1G
2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄Br₂F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28785127
CAS nummer: 84483-32-9