5-Chloro-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303353-5G PC303353-1G PC303353-10G
APOSPC303353-5GEA 151 EUR
APOSPC303353-5G APOSPC303353-1G APOSPC303353-10G
5-Chloro-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
5-Chloro-2,4-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07782052
CAS nummer: 695187-29-2