5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303354-5G PC303354-1G
APOSPC303354-5GEA 516 EUR
APOSPC303354-5G APOSPC303354-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22200072
CAS nummer: 915409-63-1