5-Chloro-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303355-5G PC303355-1G
APOSPC303355-5GEA 841 EUR
APOSPC303355-5G APOSPC303355-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄BrClF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27932574
CAS nummer: 915409-64-2
UN: 3265
ADR: 8,III