5-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(5-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetonitrile
PC303356-1G PC303356-5G
APOSPC303356-1GEA 74.6 EUR
APOSPC303356-1G APOSPC303356-5G
5-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 97%
5-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28402683
CAS nummer: 1429422-26-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III