5-Chloro-2,4-difluorobenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303361-5G PC303361-1G
APOSPC303361-5GEA 400 EUR
APOSPC303361-5G APOSPC303361-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzamide 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzamide
Formule: C₇H₄ClF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28750484
CAS nummer: 1805526-09-3